Stampa…
N-(4-Bromophenyl)maleimide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
A13119.03 A13119.06 A13119.14
A13119.03EA 26.3 EUR
A13119.03 A13119.06 A13119.14
N-(4-Bromophenyl)maleimide ≥98%
N-(4-Bromophenyl)maleimide
Purity: 98% CAS No.: 13380-67-1 Molecular Formula: C10H6BrNO2 Formula Weight: 252.07 Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 513122
Formula: C₁₀H₆BrNO₂
Peso molecolare: 252,07 g/mol
Punto di fusione: 127…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00030664
CAS Number: 13380-67-1