Stampa…
(2-Tolyloxy)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13076.09 A13076.18 A13076.30
A13076.09EA 44.9 EUR
A13076.09 A13076.18 A13076.30
(2-Tolyloxy)acetic acid ≥98%
(2-Tolyloxy)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 1878-49-5 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 152-156° Beilstein Reference: 1943465
Formula: (C₆H₄CH₃)OCH₂COOH
Punto di fusione: 152…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014354
CAS Number: 1878-49-5
EINECS: 217-517-4