4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 4919-37-3
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 221-226°
Beilstein Reference: 2576289
Formula:
C₉H₁₀O₃ Punto di fusione: 221…226 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016536 CAS Number: 4919-37-3 |