Metile metacrilato 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Metacrilato di metile
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 80-62-6
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: -48°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 605459
Merck Reference: 14,5941
UN No.: 1247
MDL No.: MFCD00008587
Formula:
CH₂=C(CH₃)COOCH₃ Peso molecolare: 100,12 g/mol Punto di ebollizione: 100 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –48 °C Densità: 0,93 g/cm³ Flash Pt: 8 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008587 CAS Number: 80-62-6 EINECS: 201-297-1 UN: 1247 ADR: 3,II REACH: 01-2119452498-28 Merck Index: 14,5941 |