Stampa…
Trityl bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Bromotriphenylmethane, Triphenylbromomethane, Triphenylmethyl bromide
A12864.09 A12864.18 A12864.36
A12864.09EA 30.8 EUR
A12864.09 A12864.18 A12864.36
Trityl bromide ≥98%
Trityl bromide
Purity: 98% CAS No.: 596-43-0 Molecular Formula: BrC(C6H5)3 Formula Weight: 323.24 Melting Point: 152-156° Boiling Point: 230°/15mm UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000120
Formula: (C₆H₅)₃CBr
Punto di ebollizione: 230 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 152…156 °C
Densità: 1,55
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000120
CAS Number: 596-43-0
EINECS: 209-884-4
UN: 1759
ADR: 8,III