2-Pyrrolecarbaldehyde ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde, Pyrrole-2-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-2-carbaldehyde, Pyrrole-2-carbaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 1003-29-8
Molecular Formula: C5H5NO
Formula Weight: 95.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 106°(222°F)
Melting Point: 40-46°
Boiling Point: 217-219°
Beilstein Reference: 105745
MDL No.: MFCD00005217
Formula:
C₅H₅NO Peso molecolare: 95,1 g/mol Punto di ebollizione: 217…219 °C Punto di fusione: 40…46 °C Flash Pt: 106 °C (222 °F) |
MDL Number:
MFCD00005217 CAS Number: 1003-29-8 EINECS: 213-705-5 |