5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 399-76-8
Molecular Formula: C9H6FNO2
Formula Weight: 179.15
Melting Point: ca 259° dec.
Beilstein Reference: 153217
Formula:
C₉H₆FNO₂ Punto di fusione: ∼ 259 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005612 CAS Number: 399-76-8 EINECS: 206-919-5 |