α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-(Trifluoromethyl)-1,2-phenylenediamine, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 3,4-Diaminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
Purity: 98%
CAS No.: 368-71-8
Molecular Formula: C7H7F3N2
Formula Weight: 176.14
Melting Point: 58-62°
Beilstein Reference: 909258
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042456
Formula:
C₇H₇F₃N₂ Peso molecolare: 176,14 g/mol Punto di ebollizione: 101…102 °C (7 mmHg) Punto di fusione: 58…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042456 CAS Number: 368-71-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |