trans-2-Pentenoic acid ≥90% remainder other isomers
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 90+%
CAS No.: 13991-37-2
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.4515
Odour: Pungent
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 200-203°
Beilstein Reference: 1720312
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002704
Formula:
C₅H₈O₂ Punto di ebollizione: 200…203 °C Punto di fusione: 8…10 °C Densità: 0,992 Flash Pt: 102 °C (215 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002704 CAS Number: 13991-37-2 EINECS: 237-791-9 UN: 3265 ADR: 8,III |