Stampa…
Tetrabutilammonio idrossido 40% (w/w) in methanol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A12626.0F A12626.AE A12626.AP
A12626.0FEA 670 EUR
A12626.0F A12626.AE A12626.AP
Tetrabutilammonio idrossido 40% (w/w) in methanol
Tetrabutilammonio idrossido
CAS No.: 2052-49-5 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NOH Formula Weight: 259.48 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.400 Odour: Alcohol-like Beilstein Reference: 3571228 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00009425
Formula: C₁₆H₃₇NO
Peso molecolare: 259.48 g/mol
Punto di fusione: 29.85
Densità: 0.910
Flash Pt: 18 °C (64 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009425
CAS Number: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 2924
ADR: 3 II