4,4'-Dichlorobenzophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 90-98-2
Molecular Formula: C13H8Cl2O
Formula Weight: 251.11
Melting Point: 144-146°
Boiling Point: 352-354°
MDL No.: MFCD00000623
Formula:
C₁₃H₈Cl₂O Punto di ebollizione: 352…354 °C Punto di fusione: 144…146 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000623 CAS Number: 90-98-2 EINECS: 202-030-1 |