6-Aminobenzothiazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Amino-1,3-benzothiazole, Benzothiazol-6-ylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 533-30-2
Molecular Formula: C7H6N2S
Formula Weight: 150.20
Melting Point: 86-90°
Beilstein Reference: 116381
Merck Reference: 14,425
MDL No.: MFCD00015461
Formula:
C₇H₆N₂S Peso molecolare: 150,2 g/mol Punto di fusione: 86…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015461 CAS Number: 533-30-2 EINECS: 208-559-4 Merck Index: 14,425 |