Ftalimide ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Phthalic acid imide
Purity: 99%
CAS No.: 85-41-6
Molecular Formula: C8H5NO2
Formula Weight: 147.14
Flash Point: 165°(329°F)
Odour: Odourless
pH: 3.8
Melting Point: 232-236°
Boiling Point: 366°
Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in aqueous alkali hydroxides
Beilstein Reference: 118522
Merck Reference: 14,7373
MDL No.: MFCD00005881
Formula:
C₈H₅NO₂ Peso molecolare: 147.13 g/mol Punto di ebollizione: 366 °C Punto di fusione: 232…236 °C Densità: 1.21 Flash Pt: 165 °C (329 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005881 CAS Number: 85-41-6 EINECS: 201-603-3 Merck Index: 12,07529 |