Stampa…
Ethyl crotonate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: trans-Crotonic acid ethyl ester, 2-Butenoic acid ethyl ester, Crotonic acid ethyl ester, Ethyl trans-2-butenoate, trans-Ethyl crotonate, trans-2-Butenoic acid ethyl ester
A12529.0E A12529.22 A12529.36
A12529.0EEA 482 EUR
A12529.0E A12529.22 A12529.36
Ethyl crotonate ≥98%
Ethyl crotonate
Purity: 98% CAS No.: 623-70-1 Molecular Formula: CH3CH=CHCO2CH2CH3 Formula Weight: 114.14 Flash Point: 2°(36°F) Boiling Point: 141-143° UN No.: 1862 MDL No.: MFCD00009289
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,14 g/mol
Punto di ebollizione: 141…143 °C
Punto di fusione: –79 °C
Densità: 0,918
Flash Pt: 2 °C (36 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009289
CAS Number: 623-70-1
EINECS: 210-808-7
UN: 1862
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02625