Stampa…
2-Thenoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12514.14 A12514.22 A12514.36
A12514.14EA 25.7 EUR
A12514.14 A12514.22 A12514.36
2-Thenoic acid ≥99%
2-Thenoic acid
Purity: 99% CAS No.: 527-72-0 Molecular Formula: C5H4O2S Formula Weight: 128.15 Melting Point: 126-130° Boiling Point: 259-261° Merck Reference: 14,9354 MDL No.: MFCD00005437
Formula: C₅H₄O₂S
Punto di ebollizione: 259…261 °C
Punto di fusione: 126…130 °C
Densità: 1,42
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005437
CAS Number: 527-72-0
EINECS: 208-423-4
Merck Index: 14,9354