1-(trimetilsilil)imidazolo ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
TSIM, N-(Trimethylsilyl)imidazole, N-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole, TMSI, 1-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole
Purity: 97%
CAS No.: 18156-74-6
Molecular Formula: C6H12N2Si
Formula Weight: 140.26
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4765
Odour: Weak
Melting Point: -42°
Boiling Point: 212°
Beilstein Reference: 606148
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005280
Formula:
C₆H₁₂N₂Si Peso molecolare: 140,26 g/mol Punto di ebollizione: 212 °C Punto di fusione: –42 °C Densità: 0,956 Flash Pt: 18 °C (64 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005280 CAS Number: 18156-74-6 EINECS: 242-040-3 ADR: 3,II |