Tris(diethylamino)phosphine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 2283-11-6
Molecular Formula: [(CH3CH2)2N]3P
Formula Weight: 247.37
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4737
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 636187
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009041
Formula:
C₁₂H₃₀N₃P Punto di ebollizione: 245…246 °C Densità: 0,903 Flash Pt: 58 °C (136 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009041 CAS Number: 2283-11-6 EINECS: 218-920-8 ADR: 3,III |