Stampa…
Tris(4-chlorophenyl)phosphine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12487.03 A12487.06
A12487.03EA 51.5 EUR
A12487.03 A12487.06
Tris(4-chlorophenyl)phosphine ≥97%
Tris(4-chlorophenyl)phosphine
Purity: 97% CAS No.: 1159-54-2 Molecular Formula: C18H12Cl3P Formula Weight: 365.63 Melting Point: 102-103° Beilstein Reference: 751458
Formula: C₁₈H₁₂Cl₃P
Punto di ebollizione: 431 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 102…103 °C
Densità: 1,449 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013639
CAS Number: 1159-54-2
EINECS: 214-596-7