Acido 2,4-diclorofenossiacetico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 94-75-7
Molecular Formula: C8H6Cl2O3
Formula Weight: 221.04
Odour: Odourless
Melting Point: 136-140°
Boiling Point: 160°/0.4mm
Beilstein Reference: 1214242
Merck Reference: 14,2796
MDL No.: MFCD00004300
Formula:
(C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH Punto di ebollizione: 160 °C (0,4 mmHg) Punto di fusione: 136…140 °C Densità: 1,42 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004300 CAS Number: 94-75-7 EINECS: 202-361-1 Merck Index: 14,2796 |