Stampa…
5-Nitrouracil ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Nitrouracil, 5-Nitropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 2,4-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
A12448.14 A12448.22 A12448.36
A12448.14EA 47.9 EUR
A12448.14 A12448.22 A12448.36
5-Nitrouracil ≥98%
5-Nitrouracil
Purity: 98+% CAS No.: 611-08-5 Molecular Formula: C4H3N3O4 Formula Weight: 157.09 Melting Point: ca 300° Beilstein Reference: 10410
Formula: C₄H₃N₃O₄
Peso molecolare: 157,09 g/mol
Punto di fusione: ∼ 300 °C
Densità: 1,807 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006021
CAS Number: 611-08-5
EINECS: 210-250-4