5-Amino-3-methylisoxazole 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 14678-02-5
Molecular Formula: C4H6N2O
Formula Weight: 98.11
Melting Point: 81-85°
Beilstein Reference: 107906
Formula:
C₄H₆N₂O Punto di ebollizione: 194 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 81…85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003151 CAS Number: 14678-02-5 EINECS: 238-719-9 |