Stampa…
Cloroacetato di sodio ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Chloroacetic acid sodium salt
A12379.0C A12379.0E A12379.30 A12379.36
A12379.0CEA 302 EUR
A12379.0C A12379.0E A12379.30 A12379.36
Cloroacetato di sodio ≥98%
Cloroacetato di sodio
Purity: 98% CAS No.: 3926-62-3 Molecular Formula: C2H2ClNaO2 Formula Weight: 116.48 Flash Point: 270°(518°F) Physical Form: Powder or granules Odour: Characteristic pH: 6 Melting Point: ca 199° dec. Beilstein Reference: 3597157 Merck Reference: 14,2112 UN No.: 2659 MDL No.: MFCD00002684
Formula: C₂H₂ClNaO₂
Peso molecolare: 116,48 g/mol
Punto di fusione: ∼ 199 °C (dec.)
Flash Pt: 270 °C (518 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002684
CAS Number: 3926-62-3
EINECS: 223-498-3
UN: 2659
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2112