4-Chlorobenzoylacetonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 4640-66-8
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 743368
Formula:
C₉H₆ClNO Punto di fusione: 128…132 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051625 CAS Number: 4640-66-8 |