Stampa…
3-Fluorophthalic anhydride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
A12275.06 A12275.14
A12275.06EA 80.6 EUR
A12275.06 A12275.14
3-Fluorophthalic anhydride ≥98%
3-Fluorophthalic anhydride
Purity: 98% CAS No.: 652-39-1 Molecular Formula: C8H3FO3 Formula Weight: 166.11 Melting Point: 158-163° Beilstein Reference: 1283580
Formula: C₈H₃FO₃
Peso molecolare: 166.11 g/mol
Punto di ebollizione: 351
Punto di fusione: 158…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039696
CAS Number: 652-39-1
EINECS: 211-491-8