Stampa…
Eucaliptolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
A12269.AP A12269.AE
A12269.APEA 124 EUR
A12269.AP A12269.AE
Eucaliptolo ≥99%
Eucaliptolo
Purity: 99% CAS No.: 470-82-6 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.24 Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.4575 Melting Point: 1.0° Boiling Point: 176-177° Beilstein Reference: 105109 Merck Reference: 14,3895 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00167977
Formula: C₁₀H₁₈O
Peso molecolare: 154,25 g/mol
Punto di ebollizione: 176…177 °C
Punto di fusione: 1,0 °C
Densità: 0,923
Flash Pt: 49 °C (120 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167977
CAS Number: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
UN: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 14,3895