3,5-Dimethylisoxazole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 300-87-8
Molecular Formula: C5H7NO
Formula Weight: 97.12
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4415
Melting Point: -14°
Boiling Point: 142-144°
Beilstein Reference: 106324
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00003156
Formula:
C₅H₇NO Punto di ebollizione: 142…144 °C Punto di fusione: –14 °C Densità: 0,992 Flash Pt: 31 °C (87 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003156 CAS Number: 300-87-8 EINECS: 206-100-2 ADR: 3,III |