N-(Chloromethyl)phthalimide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 17564-64-6
Molecular Formula: C9H6ClNO2
Formula Weight: 195.61
Melting Point: 131-135°
Beilstein Reference: 140942
Formula:
C₉H₆ClNO₂ Punto di ebollizione: 305 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 131…135 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005898 CAS Number: 17564-64-6 EINECS: 241-541-4 |