1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene, 2-Chloro-4-fluoroiodobenzene
A12010.06
A12010.14
A12010.22
A12010.06EA
28.3
EUR
A12010.06
A12010.14
A12010.22
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene ≥98%
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 101335-11-9
Molecular Formula: C6H3ClFI
Formula Weight: 256.45
Refractive Index: 1.6010
Boiling Point: 96-98°/15mm
MDL No.: MFCD00051774
Formula:
C₆H₃ClFI Peso molecolare: 256,45 g/mol Punto di ebollizione: 96…98 °C (15 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051774 CAS Number: 101335-11-9 |