(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Homoveratronitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide
Purity: 98%
CAS No.: 93-17-4
Molecular Formula: C10H11NO2
Formula Weight: 177.20
Odour: Characteristic
Melting Point: 62-65°
Boiling Point: 177-178°/10mm
Beilstein Reference: 1956100
MDL No.: MFCD00001911
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ Punto di ebollizione: 177…178 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 62…65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001911 CAS Number: 93-17-4 EINECS: 202-225-1 |