Stampa…
2-Deossi-D(-)-ribosio ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Deoxy-D(-)-erythropentose, Thyminose, 2-Deoxy-D(-)-arabinose, 2'-Deoxy-D-Ribose, (3S,4R)-3,4,5-Trihydroxypentanal
A11990.03 A11990.06 A11990.14
A11990.03EA 25.3 EUR
A11990.03 A11990.06 A11990.14
2-Deossi-D(-)-ribosio ≥99%
2-Deoxy-D(-)-ribose
Purity: 99% CAS No.: 533-67-5 Molecular Formula: C5H10O4 Formula Weight: 134.13 Melting Point: 76-85° Beilstein Reference: 1721978 Merck Reference: 14,2908 Optical Rotation: -56° (c=1 in water, 24h) MDL No.: MFCD00135904
Formula: C₅H₁₀O₄
Peso molecolare: 134,13 g/mol
Punto di ebollizione: 292 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 76…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00135904
CAS Number: 533-67-5
EINECS: 208-573-0
Merck Index: 14,2908