3-Bromo-2-thenoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 3-Bromothiophene-2-carboxylic acid
A11935.03
A11935.06
A11935.03EA
67.7
EUR
A11935.03
A11935.06
3-Bromo-2-thenoic acid ≥97%
3-Bromo-2-thenoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 7311-64-0
Molecular Formula: C5H3BrO2S
Formula Weight: 207.05
Melting Point: 195-196°
Beilstein Reference: 121585
Formula:
C₅H₃BrO₂S Peso molecolare: 207,05 g/mol Punto di fusione: 195…196 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052291 CAS Number: 7311-64-0 |