Isopropyl cyanoacetate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 13361-30-3
Molecular Formula: NCCH2CO2CH(CH3)2
Formula Weight: 127.14
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 207°
Beilstein Reference: 1756014
MDL No.: MFCD00019842
Formula:
C₆H₉NO₂ Punto di ebollizione: 207 °C Densità: 1,013 Flash Pt: 92 °C (198 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00019842 CAS Number: 13361-30-3 EINECS: 236-421-3 |