Stampa…
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidin-4-one, 2-Amino-6-hydroxypyrimidin-4(3H)-one
A11813.14 A11813.22
A11813.14EA 47.4 EUR
A11813.14 A11813.22
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine 98%
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 56-09-7 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 510297
Formula: C₄H₅N₃O₂
Peso molecolare: 127,1 g/mol
Punto di ebollizione: 394 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006094
CAS Number: 56-09-7
EINECS: 200-256-5