Stampa…
Tin(II) oxalate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11689.0E A11689.22 A11689.36
A11689.0EEA 385 EUR
A11689.0E A11689.22 A11689.36
Tin(II) oxalate ≥98%
Tin(II) oxalate
Purity: 98% CAS No.: 814-94-8 Molecular Formula: C2O4Sn Formula Weight: 206.72 Melting Point: 280° dec. Beilstein Reference: 3708588 Merck Reference: 14,8786 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00040678
Formula: C₂O₄Sn
Punto di fusione: 280 °C (dec.)
Densità: 3,56
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040678
CAS Number: 814-94-8
EINECS: 212-414-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8786