Stampa…
Indazole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1H-Indazole
A11665.03 A11665.06 A11665.14
A11665.03EA 24.7 EUR
A11665.03 A11665.06 A11665.14
Indazole ≥99%
Indazole
Purity: 99% CAS No.: 271-44-3 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 146-149° Boiling Point: 270° Merck Reference: 14,4936 MDL No.: MFCD00005691
Formula: C₇H₆N₂
Punto di ebollizione: 270 °C
Punto di fusione: 146…149 °C
Densità: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005691
CAS Number: 271-44-3
EINECS: 205-978-4
Merck Index: 14,4936