Stampa…
1,3-Diacetoxybenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: m-Phenylene di(acetate)
A11547.18 A11547.30
A11547.18EA 27.1 EUR
A11547.18 A11547.30
1,3-Diacetoxybenzene ≥98%
1,3-Diacetoxybenzene
Purity: 98% CAS No.: 108-58-7 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5030 Boiling Point: 278° Beilstein Reference: 1875007 MDL No.: MFCD00008701
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Peso molecolare: 194,19 g/mol
Punto di ebollizione: 278 °C
Punto di fusione: 142…143 °C
Densità: 1,179
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008701
CAS Number: 108-58-7
EINECS: 203-596-2