Etile cianoacetato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 105-56-6
Molecular Formula: C5H7NO2
Formula Weight: 113.12
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Weak
Melting Point: -23°
Boiling Point: 208-210°
Beilstein Reference: 605871
Merck Reference: 14,3786
MDL No.: MFCD00001940
Formula:
C₅H₇NO₂ Peso molecolare: 113,12 g/mol Punto di ebollizione: 208…210 °C Punto di fusione: –23 °C Densità: 1,063 Flash Pt: 109 °C (228 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001940 CAS Number: 105-56-6 EINECS: 203-309-0 Merck Index: 14,3786 |