1-Bromo-4-propoxybenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 39969-56-7
Molecular Formula: C9H11BrO
Formula Weight: 215.10
Flash Point:
Formula:
C₉H₁₁BrO Punto di ebollizione: 238…240 °C Densità: 1,356 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00156160 CAS Number: 39969-56-7 |