Stampa…
Benzopinacol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,1,2,2-Tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,1,2,2-Tetraphenylethane-1,2-diol, Tetraphenylethylene glycol, Tetraphenyl-1,2-ethanediol
A11421.14 A11421.22
A11421.14EA 54.2 EUR
A11421.14 A11421.22
Benzopinacol ≥98%
Benzopinacol
Purity: 98% CAS No.: 464-72-2 Molecular Formula: C26H22O2 Formula Weight: 366.46 Physical Form: Crystalline Melting Point: 174-180° Beilstein Reference: 2061947 Merck Reference: 14,1100 MDL No.: MFCD00004448
Formula: (C₆H₅)₂C(OH)C(OH)(C₆H₅)₂
Punto di ebollizione: 508 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 174…180 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004448
CAS Number: 464-72-2
EINECS: 207-356-8
Merck Index: 14,1100