2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 56-05-3
Molecular Formula: C4H3Cl2N3
Formula Weight: 164.00
Melting Point: 218-222°
Beilstein Reference: 118454
Formula:
C₄H₃Cl₂N₃ Punto di fusione: 218…222 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006090 CAS Number: 56-05-3 EINECS: 200-253-9 |