2-Methyl-4-pentenoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1575-74-2
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Characteristic
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 1720987
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00015570
Formula:
C₆H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 195 °C Densità: 0,950 Flash Pt: 107 °C (224 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015570 CAS Number: 1575-74-2 EINECS: 216-404-7 UN: 3265 ADR: 8,III |