Stampa…
Thiophene-2-carboxylic hydrazide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Thiophenecarboxylic hydrazide, 2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide, Thiophene-2-carbohydrazide
A11270.06 A11270.14
A11270.06EA 47.3 EUR
A11270.06 A11270.14
Thiophene-2-carboxylic hydrazide ≥98%
Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 2361-27-5 Molecular Formula: C5H6N2OS Formula Weight: 142.18 Melting Point: 137-140° Beilstein Reference: 114437
Formula: C₅H₆N₂OS
Peso molecolare: 142,18 g/mol
Punto di fusione: 137…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005435
CAS Number: 2361-27-5
EINECS: 219-107-0