Stampa…
Tris(3-chlorophenyl)phosphine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Tri(m-chlorophenyl)phosphine, Tris(m-chlorophenyl)phosphine
A11203.03 A11203.06 A11203.14
A11203.03EA 35.4 EUR
A11203.03 A11203.06 A11203.14
Tris(3-chlorophenyl)phosphine ≥98%
Tris(3-chlorophenyl)phosphine
Purity: 98% CAS No.: 29949-85-7 Molecular Formula: C18H12Cl3P Formula Weight: 365.63 Melting Point: 64-66° MDL No.: MFCD00013632
Formula: C₁₈H₁₂Cl₃P
Peso molecolare: 365.63 g/mol
Punto di fusione: 64…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013632
CAS Number: 29949-85-7
EINECS: 249-970-9