Stampa…
2-Formylbenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Carboxybenzaldehyde, Phthalaldehydic acid
A11201.0B A11201.18 A11201.30
A11201.0BEA 637 EUR
A11201.0B A11201.18 A11201.30
2-Formylbenzoic acid ≥98%
2-Formylbenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 119-67-5 Molecular Formula: C8H6O3 Formula Weight: 150.13 Flash Point: 198°(388°F) Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 742381 MDL No.: MFCD00003336
Formula: C₈H₆O₃
Peso molecolare: 150,13 g/mol
Punto di ebollizione: 101 °C (0,4 mmHg)
Punto di fusione: 97…101 °C
Densità: 1,404
Flash Pt: 198 °C (388 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003336
CAS Number: 119-67-5
EINECS: 204-342-3