Stampa…
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dihydro-5-methyl-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Mercapto-5-methyl-1H-benzimidazole
A11192.06 A11192.14 A11192.22
A11192.06EA 22.7 EUR
A11192.06 A11192.14 A11192.22
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole ≥98%
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Purity: 98% CAS No.: 27231-36-3 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.23 Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 5083
Formula: C₈H₈N₂S
Peso molecolare: 164,23 g/mol
Punto di ebollizione: 349 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 295 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010617
CAS Number: 27231-36-3
EINECS: 248-350-5