Stampa…
Phthalimide potassium salt ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Potassium phthalimide, Potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, Potassium phthalimide
A11134.0E A11134.22 A11134.36
A11134.0EEA 354 EUR
A11134.0E A11134.22 A11134.36
Phthalimide potassium salt ≥98%
Phthalimide potassium salt
Purity: 98+% CAS No.: 1074-82-4 Molecular Formula: C8H4KNO2 Formula Weight: 185.23 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3598719
Formula: C₈H₄KNO₂
Peso molecolare: 185,22 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,63
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005887
CAS Number: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6