Stampa…
5-Chlorouracil ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Chlorouracil
A11084.06 A11084.14
A11084.06EA 43.9 EUR
A11084.06 A11084.14
5-Chlorouracil ≥98%
5-Chlorouracil
Purity: 98% CAS No.: 1820-81-1 Molecular Formula: C4H3ClN2O2 Formula Weight: 146.53 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 127173
Formula: C₄H₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 146,53 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006019
CAS Number: 1820-81-1
EINECS: 217-339-7