Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 3943-89-3
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 132-135°
Beilstein Reference: 2097435
Formula:
C₉H₁₀O₄ Punto di fusione: 132…135 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002199 CAS Number: 3943-89-3 EINECS: 223-529-0 |