Piridinio cloruro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Pyridine hydrochloride, Pyridinehydrochloride, Pyridine HCl
Purity: 98%
CAS No.: 628-13-7
Molecular Formula: C5H5N.HCl
Formula Weight: 115.56
Melting Point: ca 145°
Boiling Point: 222-224°
MDL No.: MFCD00012802
Formula:
C₅H₆ClN Punto di ebollizione: 222…224 °C Punto di fusione: ∼ 145 °C Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012802 CAS Number: 628-13-7 EINECS: 211-027-4 |