Stampa…
4-Chloro-o-phenylenediamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A10823.14 A10823.22 A10823.36
A10823.14EA 66.3 EUR
A10823.14 A10823.22 A10823.36
4-Chloro-o-phenylenediamine 97%
4-Chloro-o-phenylenediamine
Purity: 97% CAS No.: 95-83-0 Molecular Formula: C6H7ClN2 Formula Weight: 142.59 Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD00011691
Formula: C₆H₇ClN₂
Punto di ebollizione: 280 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 70…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011691
CAS Number: 95-83-0
EINECS: 202-456-8